  • Kriteerit
    • In Stock (27)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "hihansuojukset"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/99/18989799.jpg
Hihansuojia on saatavilla moniin eri käyttötarkoituksiin. Teollisuudessa käytettävät hihansuojat, myös viiltosuojahihansuojat. Laboratorioissa käytettävät hihansuojat, joita löytyy erilaisista materiaaleista valmistettuna (PE-hihansuojat, kuitukangashihansuojat, kemikaalikestohihansuojat). Puhdastiloihin on saatavilla omat vähän hiukkasia sisältävät hihansuojat, sekä steriilit hihansuojat. Lisäksi valikoimissa on myös sytostaattien kestävät hihansuojat.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"42"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   65% LDPE ja 35% LLDPE
Tuoteluettelon nro: (113-8255)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Ei kudottua PP, pinnoitus PE.
UOM:  1 * 100 Items
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   VWR Advanced SF -hihansuojukset on tehty kehruumenetelmällä valmistetusta polypropeenikankaasta ja pinnoitettu hengittävällä polyeteenillä.
Tuoteluettelon nro: (113-7887)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Tapered sleeve protectors made from breathable SMS. Ideal for use in cleanroom and ESD environments.
UOM:  1 * 150 Pari
Toimittaja:  HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Kuvaus:   These disposable sleeve protectors made of PE provide waterproof protection for light-duty tasks.
Tuoteluettelon nro: (113-0494)
Toimittaja:  DuPont
Kuvaus:   Antistaattinen hihansuoja. Suositellaan käytettäväksi vain käsiteltäessä vaarattomia aineita.
UOM:  1 * 200 Items
Toimittaja:  DuPont
Kuvaus:   Tychem® C- ja Tychem® F -hihansuojat antavat luotettavan suojan kemianteollisuuden töissä sekä vaarallisten aineiden hävittämiseen ja öljyn käsittelyy...
Toimittaja:  ANSELL HEALTH CARE
Kuvaus:   These sleeve protectors are made from double-layer Kevlar® fabric.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 42
  1  2  3  4  5  6  Seuraava