  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "kobolttilasit"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/50/18945050.jpg
Kobolttilasia hyödynnetään laboratoriossa, kun halutaan tunnistaan alkuaineita - natriumia ja kaliumia liekin perusteella. Kobolttilasi suodattaa natriumin voimakkaan keltaisen liekin, jolloin kaliumin violetti liekki voidaan havaita.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (201-2510)
Toimittaja:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus:   Blue glass plates
UOM:  1 * 1 Items
Keskeytyi