Tislauskolonni, Vigreux-tyypin
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05130201 05130303 05130304 05130503 05130504 05130301
201-3216EA 82.7 EUR
201-3216 201-0351 201-3215 201-1001 201-1173 201-1000
Tislauskolonni, Vigreux-tyypin
Tislausosat Tislauskolonnit
DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Ilman lasista suojavaippaa. Vaaka- ja vinomuodot vuorottelevat.