VWR®, Kolonnien liittimet, kapillaariliitin
Toimittaja: VWR
VWR®
548-0307EA 159 EUR
548-0307
VWR®, Kolonnien liittimet, kapillaariliitin
Kiinnitykset ja liittimet
Liittimet kaasukromatografin silikakapillaarikolonneille, joiden sisäläpimitta 0,2 - 0,53 mm ja ulkoläpimitta 0,3 - 0,75 mm.