HPLC-kolonni, Purospher®
Toimittaja: Merck
1.50167.0001EA 657 EUR
1.50167.0001 1.50798.0001 1.50141.0001 1.51384.0001 1.50142.0001 1.50799.0001 1.50169.0001 1.50144.0001 1.50168.0001
HPLC-kolonni, Purospher®
Kromatografiakolonnit
Purospher® RP-18 on suunniteltu hankalien emäsyhdisteiden erottamiseen yksinkertaisilla neutraaleilla eluenteilla. Sen lisäksi Purospher® RP-18 mahdollistaa hydrofiilisten yhdisteiden erottamisen vesipitoisen liikkuvan faasin avulla. Purospher® RP-18 perustuu erittäin puhtaaseen, metallittomaan silikaan. Pinnan monivaiheinen kemiallinen modifiointi ja deaktivaatio mahdollistavat emästen ja kelatoivien yhdisteiden eluution ilman häntiviä piikkejä. Purospher® RP-18 ei sovellu happamien yhdisteiden erotukseen. Purospher® RP-18-kolonnin hyvä kemiallinen stabiilius mahdollistaa pitkäaikaisen käytön liikkuvan faasin pH-arvolla 8.
Purospher® RP-18e on monikäyttöinen, erittäin puhdas HPLC-kolonni, jolla saadaan erinomaiset piikkien muodot. Se on suunniteltu sekä emäksisten että happamien yhdisteiden erotteluun yksinkertaisella liikkuvalla faasilla. Erinomaiset erotustulokset entistä lyhyemmässä ajassa sekä erittäin hyvä piikkien symmetria säästävät aikaa ja rahaa. Purospher® RP-18 -encapped -kolonnin erinomaiset kromatografiset ominaisuudet ovat avain monimutkaisten näytteiden entistä parempaan erotukseen yksinkertaisilla neutraaleilla eluenteilla. Purospher® RP-18-encapped -kolonnin hyvä kemiallinen stabiilius mahdollistaa pitkäaikaisen käytön liikkuvan faasin pH-arvolla 8.
LiChroCART®-kolonnipatruunoiden kanssa on käytettävä manu-CART®-kolonnipatruunapidikettä (osanumero 1.51486.0001). Pidikkeeseen sopii yksi patruunakolonni, jossa voi lisäksi olla 4×4 mm:n esikolonni.