Avantor® Hichrom, Lisävaruste, Column end plugs
Toimittaja: Avantor
Avantor® Hichrom
HI-001EA 12.5 EUR
HI-001 HICHHI-001K
Avantor® Hichrom, Lisävaruste, Column end plugs
Kiinnitykset ja liittimet
These polymer column end plugs are used to prevent solvent evaporation when the columns are not in use.
  • Fingertight design
  • Extends column life
  • Fits any size columns