EXtrelut® NT on erityiskäsitelty inertti piimaamatriisi, jolla on suuri huokoskoko ja -tilavuus ja jota on käytetty tutkimuksen piirissä jo jonkin aikaa. Sitä käytetään esimerkiksi virtsa-, kokoveri- ja plasmanäytteiden sekä muiden biologisten näytteiden valmisteluun. Muita käyttökohteita ovat esimerkiksi ympäristötestauksen ja jäämien määrityksen sovellukset, kuten teollisuus-, talous- ja jätevesianalyysit. EXtrelut® NT toimitetaan joko patruunoihin esipakattuna tai irrallisena sorbenttina. EXtrelut® NT helpottaa neste-nesteuuttoa, sillä se korvaa erotussuppilot. Yksivaiheinen menetelmä on perinteistä suppilolla tehtävää erotusta tehokkaampi ja säästää liuotinta, materiaalia ja aikaa. Vesipohjainen näyte kaadetaan vain EXtrelut® NT -sorbenttiin, jossa se jakautuu kemiallisesti inerttiin matriisiin ja toimii stationaarifaasina. Seuraavana on vuorossa eluutio, jossa käytetään orgaanisia, veteen sekoittumattomia liuottimia. Kaikki rasvahakuiset aineet uuttuvat vesifaasista orgaaniseen faasiin.
- Liuotinta säästyy
- Helppo käyttää
- Erittäin tehokas
A comprehensive application guide is available. Contact Avantor to receive a copy of the Merck ChromBook.