Absorptiokonsentraattori, Vivapore® 5 + 10/20
Toimittaja: Sartorius
Vivapore®
512-4089EA 328 EUR
512-4089 512-4082 512-4083
Absorptiokonsentraattori, Vivapore® 5 + 10/20
Absorptiokonentraattorit
Sopii erinomaisesti yleiskäyttöön laboratoriokonsentraatioon tai puhdistukseen ennen lisäanalyysejä, ja se soveltuu erityisen hyvin labiileihin liuoksiin, jotka voivat denaturoida vaihtoehtoisilla leikkaus- tai paineenmuodostusmenetelmillä tai jotka vaativat käsittelyä kylmähuoneympäristössä.
Vivapore sopii oivallisesti laboratorioiden yleisiin konsentrointisovelluksiin ja varsinaista analyysiä edeltävään puhdistukseen, mutta erityisen hyvin se soveltuu paineen tai muiden voimakkaiden menetelmien vaikutuksesta denaturoituvien sekä kylmiökäsittelyä vaativien labiilien liuosten käsittelyyn.
Täytä yksikkö konsentroitavalla liuoksella. Odota kunnes toivottu konsentraatiotaso on saavutettu. Pipetoi konsentroitu näyte säiliön pohjasta.
Membraanin pinta-ala:
Vivapore 5: 20 cm²
Vivapore 10/20: 28 cm².
Tilavuus:
Vivapore 5: 1 to 5 ml
Vivapore 10/20: 2 to 10 ml (lisäsäiliöllä 20 ml).