Jäähdytin, Dimroth, vakiohioksilla
Toimittaja: Lenz
LENZ05240212EA 168 EUR
LENZ05240212 LENZ05240311 LENZ05240313 LENZ05240312 LENZ05240416 201-1671 LENZ05240316 201-1672 201-1673
Jäähdytin, Dimroth, vakiohioksilla
Jäähdyttimet
DURAN®, borosilikaattilasi 3.3, kirkas.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta korkea lämpötilan muutoksien kestävyys
Höyryjen jäähdyttämiseen. Vesi syötetään muoviliitinten kautta. Liitinten ulkohalkaisija on 8 mm ja liitoskohdassa on GL 14-kierre.