Jäähdytin, jossa jäähdytyskierukka ja -vaippa, vakiohiokset
Toimittaja: Lenz
LENZ05250514EA 286 EUR
LENZ05250514 LENZ05250313 LENZ05250211 201-1681 201-1682 201-1683
Jäähdytin, jossa jäähdytyskierukka ja -vaippa, vakiohiokset
Jäähdyttimet
DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta korkea lämpötilan muutoksien kestävyys
Enemmän jäähdytyspinta-alaa erittäin herkästi haihtuvien höyryjen tiivistämiseen. Jäähdytyskierukka ja -vaippa, vakiohioksellinen kartio ja liitin. Vedensyöttö muoviliittimien kautta, ulkohalkaisija 8 mm, GL 14 -kierteiset hiokset.
Sertifikaatit: DIN 12593