Jäähdytin, Allihn, vakiohioksilla
Toimittaja: Lenz
201-1072EA 114 EUR
201-1072 LENZ05223514 201-1073 201-1074 201-1678 201-1679 201-1071 201-1168 201-1169 201-1677 201-0361
Jäähdytin, Allihn, vakiohioksilla
Jäähdyttimet
DURAN®, borosilikaattilasia 3.3.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta korkea lämpötilan muutoksien kestävyys
Höyryjen jäähdyttämiseen. Vakiohios ylä- ja alapäässä. Vesi syötetään muoviliitinten kautta. Liitinten ulkohalkaisija on 8 mm, ja liitoskohdissa on GL-kierre.
Sertifikaatit: 201-1168 ja 201-1678 standardin DIN 12581 mukaiset