Tislaussilta
Toimittaja: Lenz
LENZ05053211EA 165 EUR
LENZ05053211 LENZ05053311 201-3132 201-3131 201-0899 LENZ05053314 LENZ05053414 201-1067
Tislaussilta
Tislausosat Sillat
DURAN,® borosilikaattilasi 3.3, kirkas.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta korkea lämpötilan muutoksien kestävyys