  • Tuoteluettelo
  • Kriteerit
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Liittimet
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/35/18709535.jpg
Valikoimaamme kuuluu liittimiä ja adaptereita mm. HPLC- ja UHPLC-kolonneille sekä GC-kolonneille. Laajaan valikoimaan kuuluu myös esimerkiksi erilaisia letkuliittimiä ja sovittimia, tiivisteitä sekä O-renkaita - myös pikaliittimiä, imuliittimiä, Luer-lock liittimiä, miniatyyriliittimiä, GL-sovittimia ja taipuvia liitoskappaleita.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"173"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Advanced Chromatography Technologies
Kuvaus:   These ACE® column couplers made from stainless steel/PEEK are suitable for connecting preparative columns to stand-alone guard cartridge holders or fo...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  Advanced Chromatography Technologies
Kuvaus:   PEEK HPLC column inlet / outlet connectors. These column connectors are designed for use at both the column inlet and outlet ends. They are suitable f...
Toimittaja:  Advanced Chromatography Technologies
Kuvaus:   PEEK 1/32" microbore HPLC column inlet / outlet connectors. These column connectors are recommended for 1/32" microbore HPLC column connections. They ...
UOM:  1 * 10 Items
Tuoteluettelon nro: (C0003)
Toimittaja:  Advanced Chromatography Technologies
Kuvaus:   ACE® capillary/nano column couplers are suitable for connecting capillary and nano LC columns to stand-alone capillary/nano guard cartridges or for ma...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  Advanced Chromatography Technologies
Kuvaus:   Stainless steel/PEEK UHPLC column inlet / outlet connectors. These column connectors are designed to connect UHPLC columns to UHPLC systems and make o...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Liittimet kaasukromatografin silikakapillaarikolonneille, joiden sisäläpimitta 0,2-0,53 mm ja ulkoläpimitta 0,3-0,75 mm
Toimittaja:  PAW BIOSCIENCE PRODUCTS, INC
Kuvaus:   Connectors, tubing, Letkun sisähalkaisijalle: 9,53 mm, Hose barb, non-valved, in-line, Class VI coupling body, Polysulfoni
Toimittaja:  Advanced Chromatography Technologies
Kuvaus:   ACE® PEEK one-piece column couplers are ideal for connecting analytical or semi-preparative columns to stand-alone guard cartridge holders. They can a...
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 173
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Seuraava 