Lisävarusteet, muoviset kierrekorkit, avoin, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
201-1924EA 3.9 EUR
201-1924 201-1925 201-1921 201-1922 201-1923
Lisävarusteet, muoviset kierrekorkit, avoin, DURAN®
Tulpat ja korkit Pullojen sulkimet
PBT, punainen, ilman tiivisteitä.
  • DIN-kierre (GL)
  • Lämmönkestävä (180 °C)
  • Voidaan autoklavoida
Reikä keskellä.
  • DIN-kierre (GL)
  • Lämmönkestävä (180 °C)
  • Voidaan autoklavoida
Reikä keskellä.