Kaasunpesupullot, Drechsel-pää, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
201-0381EA 90 EUR
201-0381
Kaasunpesupullot, Drechsel-pää, DURAN®
Pullot Kaasunpesupullot
DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta hyvä lämpötilan muutoksien kestävyys
Kierrekorkki, jossa Drechsel-pää, ei sintteriä, korkeus säädettävissä, GL 45 -kierre.