Liittimet, letkuliittimet, X-malli
Toimittaja: Kartell
229-0748EA 43.8 EUR
229-0748 229-0747 229-0746 229-0745 229-0744 229-0743 229-0742
Liittimet, letkuliittimet, X-malli
Kiinnitykset ja liittimet
PP, läpikuultava
  • Kestää hyvin mekaanista rasitusta ja kemikaaleja
  • Erinomainen lämmönkestävyys
  • Autoklavoitava
  • Soveltuu elintarvikkeille
Mitat on ilmoitettu sekä nimellisinä että tarkkoina mittoina, sillä letkujen joustavuus vaikuttaa koon valintaan. Voit käyttää apuna 229-0111-letkunvalitsinta, joka antaa kyseessä olevaa liitintä vastaavat ulkomitat.
Sertifikaatit: Elintarvike- ja lääkeainestandardien 90/128/ETY, 92/39/ETY ja FDA 21 CFR 177.1520 vaatimusten mukainen.