Liittimet, letkuliittimet, suorat
Toimittaja: Kartell
plastilab®
229-0729EA 34.3 EUR
229-0729 229-0702 229-0701 229-0700 229-0730
Liittimet, letkuliittimet, suorat
Kiinnitykset ja liittimet
LDPE, läpinäkyvä, särkymätön.
  • Hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys (käyttölämpötila jopa 80 °C)
  • Rikkoutumaton, erittäin tiivis
Kapenevat kärjet. Kaksi kytkentäosaa. Erittäin tiivis, mutta voidaan milloin tahansa irrottaa helposti. Ei sovellu osittaiseen vakuumiin.