Liittimet, letkuliittimet, T-malliset
Toimittaja: Kartell
229-0719EA 23 EUR
229-0719 229-0707 229-0706 229-0705 229-0704 229-0703 229-0720
Liittimet, letkuliittimet, T-malliset
Kiinnitykset ja liittimet
PP, läpikuultava.
  • Kestää hyvin mekaanista rasitusta ja kemikaaleja
  • Erinomainen lämmönkestävyys
  • Autoklavoitava
  • Soveltuu elintarvikkeille
Mitat on ilmoitettu sekä nimellisinä että tarkkoina mittoina, sillä letkujen joustavuus vaikuttaa koon valintaan. Voit käyttää apuna 229-0111-letkunvalitsinta, joka antaa kyseessä olevaa liitintä vastaavat ulkomitat.
Sertifikaatit: Elintarvike- ja lääkeainestandardien 90/128/ETY, 92/39/ETY ja FDA 21 CFR 177.1520 vaatimusten mukainen.