Liittimet, letkuliittimet, Y-malli
Toimittaja: Kartell
229-0709EA 17.9 EUR
229-0709 229-0708 229-0712 229-0722 229-0711 229-0710 229-0721
Liittimet, letkuliittimet, Y-malli
Kiinnitykset ja liittimet
PP, läpikuultava.
  • Kestää hyvin mekaanista rasitusta ja kemikaaleja
  • Erinomainen lämmönkestävyys
  • Autoklavoitava
  • Soveltuu elintarvikkeille
Mitat on ilmoitettu sekä nimellisinä että tarkkoina mittoina, sillä letkujen joustavuus vaikuttaa koon valintaan. Voit käyttää apuna 229-0111-letkunvalitsinta, joka antaa kyseessä olevaa liitintä vastaavat ulkomitat.
Sertifikaatit: Elintarvike- ja lääkeainestandardien 90/128/ETY, 92/39/ETY ja FDA 21 CFR 177.1520 vaatimusten mukainen.