Tiivisteet kierteellisille liittimille
Toimittaja: Bohlender
BOLA
BOHLH975-18EA 75.6 EUR
BOHLH975-18 BOHLH975-26 BOHLH975-04 BOHLH975-36 BOHLH975-14 BOHLH975-28 BOHLH975-06 BOHLH975-22 BOHLH975-10 BOHLH975-02 BOHLH975-12 BOHLH975-34 BOHLH975-20 BOHLH975-30
Tiivisteet kierteellisille liittimille
Tulpat ja korkit Pullojen sulkimet
Silikonia, PTFE-aluslevyt
  • Kestää lämpötiloja −200...+250 °C
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Helppo käsitellä
Kierteellisille liittimille, joissa on reikä ja GL-kierre.