Hait: Putkistoliittimet, NS-hios
25  results were found
SearchResultCount:"25"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Borosilicate 3.3 glass.
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: DURAN®, borosilikaattilasi, kirkas.
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: PTFE, white.
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: This vacuum adapter is made of PTFE with O-ring made of FKM for secure placement of standard filter cartridges made of glass or plastic on vessels and...
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: DURAN®, borosilicate glass.
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: DURAN®, borosilicate glass.
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: PFA.
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: DURAN®, borosilikaattilasia, kirkas.
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: PTFE, white. For connecting tubes or tubing to vessels with ground joint. For inserting and fixing probes, thermometers, dip tubes or cables.
Tuoteluettelon nro: (BOHLN1656-45)
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: This vacuum adapter is made of PTFE with O-ring made of FKM for secure placement of standard filter cartridges made of glass or plastic on flasks with...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: BÜRKLE
Kuvaus: Adapter, 3/4 " thread inflowing side on adapter coarse thread Tri-Sure® 2“ outflowing side, PP/PE, green/white, PP/PE
Tuoteluettelon nro: (BOHLD620-08)
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: PTFE, white. For bottles or reaction vessels with ground joint. For transferring liquids without contamination. For connection to a liquid source or a...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: COWIE
Kuvaus: PTFE, white.
Toimittaja: VITLAB
Kuvaus: Adapter, PP, GL 28, GL 32
Tuoteluettelon nro: (BURK5601-0120)
Toimittaja: BÜRKLE
Kuvaus: Universal thread adapter for nearly all drums and other containers with opening of 48 to 75 mm in diameter, regardless of the respective thread.
UOM: 1 * 1 Items
Blocked
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 25
no targeter for Bottom