VWR®, Näytetölkki, suuri suuaukko, kierrekorkki
Toimittaja: VWR
VWR®
216-0172EA 546 EUR
216-0172 216-0170 216-0171 216-0165 216-0166 216-0164 216-0169 216-0167 216-0168
VWR®, Näytetölkki, suuri suuaukko, kierrekorkki
Astiat ja purkit Astiat, yleiskäyttö
PTFE-paksuseinäinen.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Kestää lämpötiloja –200...+280 °C
  • Erityisen sileät sisäseinät estävät kontaminaatiota
Vakaa, murtumaton rakenne. Korkin reunassa olevat lovet helpottavat käsittelyä. Leveä suuaukko helpottaa täyttämistä ja puhdistamista.