Näytteenkuljetusputket, joissa jalka
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
216-0153EA 65.5 EUR
16465-262 16465-260 216-0153
Näytteenkuljetusputket, joissa jalka
Näyteastiat, muovia Yleiskäyttöinenastiat
PP, HDPE-kierrekorkki.
  • Robust, durable and leakproof
  • Sustainable design based on virgin resins
  • Wide skirt ensures stability when standing
  • Large, matt area for easy labelling and identification
Leakproof freestanding mailing tubes with screw caps feature graduations at 1 ml increments and a large frosted writing surface for convenient labeling and identification.
Sertifikaatit: Lab tested and certified to the IATA 95kPA standard for safe shipping of samples.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan