VWR®, Yleiskäyttöinen astia, tölkki, kiinteällä painokannella
Toimittaja: VWR
VWR®
216-2606EA 212 EUR
216-2606 216-2628 216-2627 216-2625
VWR®, Yleiskäyttöinen astia, tölkki, kiinteällä painokannella
Näyteastiat, muovia Yleiskäyttöinenastiat
PP, läpikuultava.
  • Voidaan käyttää yhdellä kädellä, saranakansi pysyy pystysuorassa auki ollessaan
  • Hyvä lämmön- ja kemikaalien kestävyys
  • Aseptinen
Sopii hyvin näytteiden keräämiseen, säilytykseen ja kuljettamiseen.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan.