Jars with push-on lid
Toimittaja: Brand
216-3184EA 31.9 EUR
216-3184 216-3188
Jars with push-on lid
Astiat ja purkit Astiat, yleiskäyttö
PP, läpikuultava.
  • Very good chemical resistance
  • Heat resistant from −10 to +125 °C
  • Autoclavable
Ideal for sampling, transportation and storage.