VWR®, Conical Sample Containers, with Snap-On Lids
Toimittaja: VWR
VWR®
216-2639EA 271 EUR
216-2639 216-2652 216-2651 216-2640 216-2649 216-2648
VWR®, Conical Sample Containers, with Snap-On Lids
Näyteastiat, muovia Yleiskäyttöinenastiat
PP, läpikuultava.
  • Available in sterile or non sterile versions
  • Raised graduations
  • Leakproof snap-on lid
Conical containers for sample collection, storage and transport.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan.