Yleiskäyttöiset astiat, näyteastia, painokannella, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
216-8156EA 49.4 EUR
216-8156 216-8154 216-8155 216-8152 216-8153 216-8151
Yleiskäyttöiset astiat, näyteastia, painokannella, Nalgene®
Näyteastiat, muovia Yleiskäyttöinenastiat
LDPE, läpikuultava.
  • Hyvä kemikaalinkestävyys
  • Lämmönkestävä (–100...+80 °C)
  • Tiivis painokansi, rikkoutumaton
Sopii näytetölkiksi, pH-mittausdekantteriksi, punnitusastiaksi ja muuhun käyttöön.