Yleiskäyttöinen astia, purkki, suuri suuaukko, kierrekorkki
Toimittaja: Vitlab
216-3183EA 181 EUR
216-3183 216-3182 216-3181 216-3180
Yleiskäyttöinen astia, purkki, suuri suuaukko, kierrekorkki
Astiat ja purkit Astiat, yleiskäyttö
White PP.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Tightly fitting screw lid
To store and transport samples securely.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan