Näyteastia, virtsanäytteiden ja biologisten näytteiden astiat, kierrekorkilla
Toimittaja: Kartell
Kartell
216-0264EA 409 EUR
216-0264 216-0254 216-0255 216-0442
Näyteastia, virtsanäytteiden ja biologisten näytteiden astiat, kierrekorkilla
Diagnostiset testit Clinical Sample Collection/Preparation Urine Sample Collection/Preparation
Polystyreeniä (PS), läpinäkyvä, PE- tai PP-kierrekorkki.
  • Tilavuus 60 ml, PE-kierrekorkki ja 200 ml, PP-kierrekorkki
  • Nopeasti avattava ja suljettava kierrekorkki, vesitiivis
Sopii virtsanäytteiden ja biologisten näytteiden keräämiseen, säilytykseen ja kuljettamiseen.
* Aseptic containers individually wrapped, with label.