Hait: Kylmäpakkaukset
Lämpötilalle kriittisten tuotteiden ja näytteiden kuljettamiseen tarkoitettuja kylmäpakkauksia. Kylmägeelipakkaukset, pakastettavat jäähdytyspakkaukset (kylmäkallet) sekä kylmäpussit kuuluvat valikoimaamme.
Lämpötilalle kriittisten tuotteiden ja näytteiden kuljettamiseen tarkoitettuja kylmäpakkauksia. Kylmägeelipakkaukset, pakastettavat jäähdytyspakkaukset (kylmäkallet) sekä kylmäpussit kuuluvat valikoimaamme.
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Geelitäytteinen.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Puolikiinteä vaahto
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Geelitäytteinen muovikotelo.
Toimittaja: Sonoco Thermosafe
Kuvaus: Polar Pack® refrigerants and Utek® phase change materials provide thermal solutions for shipping temperature critical packages during transit. Availab...
Tuoteluettelon nro: (SCATFPP24)
Toimittaja: Sonoco Thermosafe
Kuvaus: PolarPack® gel brick coolant pack refrigerants provide thermal solutions for temperature critical packages during transit and are an alternative to we...
UOM: 1 * 768 Items
Tuoteluettelon nro: (DLTTA090007)
Toimittaja: DELTA T
Kuvaus: 37 C Accus maintain a temperature between 36 to 38 °C.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: CAMPING GAZ INTERNATIONAL
Kuvaus: This cooling pack is ideal for keeping drinks, food or medicines cool for longer in a passive hard or soft cooler. Its components include water, carbo...
Tuoteluettelon nro: (216-7015)
Toimittaja: HONIGBERG, J.D. INTERNATIONAL
Kuvaus: For cooling, shipping and cold storage. Ice replacement in small plastic bags, for embedding samples and other frozen food. Due to their high flexibil...
UOM: 1 * 1.500 Items
Toimittaja: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Kuvaus: The inserts are simply mounted in the special groove.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom