VWR®, Jääpakkaukset
Toimittaja: VWR
VWR®
216-1168EA 214 EUR
216-1168 216-1169
VWR®, Jääpakkaukset
Kylmäpakkaukset
Geelitäytteinen muovikotelo.
  • Elintarvikekäyttöön: myrkytön
  • Sopii painaville kuormille
  • Suunniteltu vaativiin kuljetusolosuhteisiin
Kestävät jääpakkaukset tuotteiden jäähdyttämiseen kylmälaukuissa, kylmäpusseissa tai pakkauksissa. Geelitäyte pitää lämpötilan alhaisena tasaisesti ja luotettavasti.
  • Elintarvikekäyttöön: myrkytön
  • Sopii painaville kuormille
  • Suunniteltu vaativiin kuljetusolosuhteisiin
These robust ice packs are suitable for cooling products in cold boxes, pouches or packages. The gel ensures constant and reliable cooling.