VWR®, Jäähdytyspakkaukset
Toimittaja: VWR
VWR®
216-0188EA 128 EUR
216-0188 216-0189 216-0190 216-0191
VWR®, Jäähdytyspakkaukset
Kylmäpakkaukset
Puolikiinteä vaahto
  • Vaihe muuttuu 0 °C:ssa
  • Palaa vaahtotilaan sulatuksen jälkeen
  • Säilyttää muotonsa kaikissa käyttövaiheissa
  • Kertakäyttö
Sopivat pieneenkin tilaan, pysyvät muodossaan niin jäädytyksen, käytön kuin sulamisenkin aikana. Saatavana eri kokoja sekä säilytykseen että kuljetukseen. Jokainen jäähdytyspakkaus on alipainesuljettu, joten ne ovat aina samanpainoisia ja -muotoisia.
  • Olomuodon muutoslämpötila 0 °C
  • Sulanut materiaali palautuu vaahdoksi
  • Säilyttävät muotonsa käytössä, uudelleenkäytettävät
Sopivat pieneenkin tilaan, pysyvät muodossaan niin jäädytyksen, käytön kuin sulamisenkin aikana. Saatavana eri kokoja sekä säilytykseen että kuljetukseen. Jokainen jäähdytyspakkaus on alipainesuljettu, joten ne ovat aina samanpainoisia ja -muotoisia.