VWR®, Kylmägeelipakkaukset
Toimittaja: VWR
VWR®
216-0194EA 51 EUR
216-0194 216-0195 216-0192 216-0193 89049-998 216-0196 89024-674 14100-476 89050-002
VWR®, Kylmägeelipakkaukset
Kylmäpakkaukset
Geelitäytteinen.
  • Säilyttävät muotonsa kaikissa käyttövaiheissa. Pakkauksen täytteen olomuodon muutoslämpötila on 0 °C, ja se palautuu sulaessaan geeliksi
  • Käyttökohteita ovat muun muassa lääketeollisuus, kliiniset tutkimukset, diagnostiikkapakkaukset, kemikaalit ja biologiset materiaalit
  • Suojaavat pitkään ja tehokkaasti lämpötilamuutoksilta
Pakkaukset suojaavat lämpötilan muutoksille herkkiä tuotteita säilytyksen ja kuljetuksen aikana. Ne voi jäähdyttää pakastimessa, jääkaapissa tai viileässä inkubaattorissa. Pakkaukset toimivat tehokkaasti vain eristettyjen kuljetusastioiden kanssa.