Hait: Kyvetit
Kyvettejä käytetään spektrofotometrien ja elektroporaatio menetelmien kanssa. On valittavissa makro, puolimikro tai mikrokyvetit erikokoisille näytemäärille. Materiaali vaihtoehtoina löytyvät muovi (PS tai PMMA), optinen lasi tai kvartsilasi tarvittavan spektrialueen mukaan. Kyveteissä on joko neljä tai kaksi ikkunaa tarpeen mukaan. Erikokoisilla kyveteillä saattaa olla erilainen valotien korkeus. Saatavana myös läpivirtauskyvettejä, tummaseinäisiä kyvettejä sekä kyvettejä fluoresenssispektroskopiaan. Lisävarusteina löytyy valikoimissamme myös kyvettitelineet.
Kyvettejä käytetään spektrofotometrien ja elektroporaatio menetelmien kanssa. On valittavissa makro, puolimikro tai mikrokyvetit erikokoisille näytemäärille. Materiaali vaihtoehtoina löytyvät muovi (PS tai PMMA), optinen lasi tai kvartsilasi tarvittavan spektrialueen mukaan. Kyveteissä on joko neljä tai kaksi ikkunaa tarpeen mukaan. Erikokoisilla kyveteillä saattaa olla erilainen valotien korkeus. Saatavana myös läpivirtauskyvettejä, tummaseinäisiä kyvettejä sekä kyvettejä fluoresenssispektroskopiaan. Lisävarusteina löytyy valikoimissamme myös kyvettitelineet.
91  results were found
SearchResultCount:"91"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Suorakulmaiset kyveti, Nova & Picco, Lasi, Optisen valotien pituus: 10 mm
MSDS Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Disposable cuvettes in either optical polystyrene (PS) or polymethyl methacrylate (PMMA), for use with most polar solvents, acids and alkaline solutio...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: High quality cuvettes manufactured from quartz or optical glass for accurate spectrophotometric analysis.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Square cuvette, VWR®, UV-1600PC, UV-3100PC, UV-6300PC, Quartz, Optisen valotien pituus: 10×10 mm
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Kyvetti, VWR®, UV-1600PC/UV-3100PC, Quartz, Optisen valotien pituus: 10 mm, Kork.: 15 mm, Tilavuus: 100 µl
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Kyvetti, VWR®, UV-1600PC, V-3000PC, UV-3100PC, UV-6300PC, Quartz, Optisen valotien pituus: 10 mm, Kork.: 15 mm
Tarjous
Tuoteluettelon nro: (634-1067)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Disposable macro cuvettes, four clear sides.
UOM: 1 * 100 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Standard rectangular macro cuvettes made from Spectrosil quartz for accurate readings.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Elektroporaatiokyvetit on valmistettu kirkkaasta, lääketieteelliseen käyttöön soveltuvasta polykarbonaatista, ja ne ovat yhteensopivia kaikkien myynni...
Toimittaja: HELLMA
Kuvaus: High quality cuvettes made from glass or quartz for on-line spectrophotometric analysis.
Toimittaja: Brand
Kuvaus: Plastic disposable UV-cuvettes for the UV/Visible range.
Toimittaja: HELLMA
Kuvaus: Macro cuvettes for high precision analytical techniques.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Kyvetti, Micro, Quartz, Optisen valotien pituus: 10 mm, Tilavuus: 340 - 600 µl
Toimittaja: HELLMA
Kuvaus: Kyveteissä on kammio, joka minimoi kuplien muodostumista.
Tuoteluettelon nro: (634-0944)
Toimittaja: HELLMA
Kuvaus: Optical glass cuvette designed for measuring amplitudes of turbidity.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: HELLMA
Kuvaus: Ultra-micro cuvettes with PE stoppers.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 91
no targeter for Bottom