Elektroporaatiokyvetit
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
732-2269EA 332 EUR
732-2269 732-2267 732-2268
Elektroporaatiokyvetit
Kyvetit Elektroporaatiokyvetit
Yhteensopiva kaikkien yleisten elektroporaattoreiden kanssa.
  • Tarkat aukkotoleranssit takaavat toistettavuuden ja transformaation onnistumisen
  • Yhdenmukainen saumattomasta muovista muovattu kammio estää vuodot ja pitää alumiinilevyt rinnakkain, jolloin kaikki näytteet saavat saman pulssin ja näytettä on turvallista käsitellä
  • Värikoodatut huurretut korkit on helppo merkitä ja tunnistaa
  • Tiiviit korkit takaavat steriiliyden
Tilaustiedot: Saatavilla kolme kokoa: 1 mm (valkoinen korkki) antaa suurimman pulssin ja sopii bakteerisoluille; 2 mm (sininen korkki) luo keskivoimakkaan pulssin ja toimii hyvin hiivasolujen kanssa; 4 mm (vihreä korkki) tuottaa heikoimman pulssin, mikä sopii parhaiten nisäkässoluille.