Hait: Spektrofotometrin kyvetit
79  results were found
SearchResultCount:"79"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Pyöreät kyveti, Nova & Picco, Ø, sisä-: 16 mm
MSDS Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Disposable cuvettes in either optical polystyrene (PS) or polymethyl methacrylate (PMMA), for use with most polar solvents, acids and alkaline solutio...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Kyvetti, VWR®, UV-1600PC/UV-3100PC, Quartz, Optisen valotien pituus: 5 mm, Kork.: 15 mm
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: High quality cuvettes manufactured from quartz or optical glass for accurate spectrophotometric analysis.
Tuoteluettelon nro: (634-1067)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Disposable macro cuvettes, four clear sides.
UOM: 1 * 100 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Standard rectangular macro cuvettes made from Spectrosil quartz for accurate readings.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Square cuvette, VWR®, UV-1600PC/UV-3100PC, Quartz, Optisen valotien pituus: 20 mm
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Kyvetti, VWR®, UV-1600PC/UV-3100PC, Quartz, Optisen valotien pituus: 10 mm, Kork.: 15 mm, Tilavuus: 200 µl
Toimittaja: HELLMA
Kuvaus: Macro cuvettes for high precision analytical techniques.
Toimittaja: Brand
Kuvaus: Kertakäyttöiset kyvetit korvaavat usein kalliita ja herkkiä kyvettejä, jotka on valmistettu lasista ja kvartsista.
Toimittaja: HELLMA
Kuvaus: High quality cuvettes made from glass or quartz for on-line spectrophotometric analysis.
Toimittaja: HELLMA
Kuvaus: Kyveteissä on kammio, joka minimoi kuplien muodostumista.
Toimittaja: HELLMA
Kuvaus: Mikrokyvetit, joissa on PTFE-kansi tai tulppa.
Toimittaja: HELLMA
Kuvaus: Cylindrical cells from various heights and volumes.
Toimittaja: HELLMA
Kuvaus: Demountable cuvettes for short pathlength being easier to clean used in microscopic examinations.
Toimittaja: HELLMA
Kuvaus: Ultra-mikrokyvetti, joissa on PE-tulpat, jotka on suunniteltu eliminoimaan kapillaarivaikutus, mikä vähentää tarvittavia täyttömääriä.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 79
no targeter for Bottom