Kertakäyttöisten kyvettien
Toimittaja: Brand
612-5687EA 202 EUR
612-5687 612-5688 612-5685 612-5686 612-5684 612-5692 612-5693 612-5690 612-5691 612-2505 612-2506 612-5689
Kertakäyttöisten kyvettien
Kyvetit Spektrofotometrin kyvetit
Kertakäyttöiset kyvetit korvaavat usein kalliita ja herkkiä kyvettejä, jotka on valmistettu lasista ja kvartsista.
  • Kehitetty erityisesti proteiinien, DNA:n ja RNA:n fotometriseen mittaukseen UV-alueella
  • Sopivat erinomaisesti 260 nm:n ja 280 nm:n sekä näkyvän aallonpituusalueen mittauksiin
  • Kyvettien pyöreiden värillisten korkkien ansiosta ne on helppo tunnistaa, ja korkit toimivat tiiviinä eristeenä aina –20 °C:seen asti
Kestävät hyvin kemiallisia aineita ja soveltuvat useimmille polaarisille liuottimille kuten myös hapoille ja emäksille.
Pakkaus: Yksittäispakatut UV-mikrokyvetit eivät sisällä DNaasia, DNA:ta eivätkä RNaasia.