Lasiset makrokyvetit spektroskopiaan
Toimittaja: Hellma Analytics
634-9004EA 136 EUR
634-9004 HELL6030UV-10-53E 634-9002 634-9001 634-9005 634-9003
Lasiset makrokyvetit spektroskopiaan
Kyvetit Spektrofotometrin kyvetit
Macro cuvettes for high precision analytical techniques.
PAIR: Spektrisesti kalibroitu.
Sertifikaatit: ISO 17025 certified NIST traceable reference standards and immersion probes.