Storage pots
Toimittaja: Kartell
plastilab®
216-1481EA 31.6 EUR
216-1481 216-1480
Storage pots
Mittalasit Säilytyssylinterit
PP, valkoinen.
  • Hyvä lämmön- ja kemikaalien kestävyys
  • Vankka
  • Nesteitä läpäisemätön
Sopii instrumenttien, pipettien, lämpömittarien ja muiden laboratoriovälineiden siistiin ja lähellä olevaan säilytykseen. Erityisen laaja pohja tuo vakautta.