Hait: Eksikaattorit ja kaappieksikaattorit
Kaappieksikaattori sopii kosteudelle herkkien tuotteiden pidempiaikaiseen säilytykseen tai kuivaamiseen. Kaappieksikaattoreita löytyy pystymallisia tai horisontaalisia. Joitakin malleja voi pinota päällekkäin. Kaappeja on saatavana eri materiaalista: esim. akryyli tai lasi. Hyllyjä on saatavana lisäksi vielä metallisena. Valoherkille tuotteille on saatavana tummennetut seinät. Joihinkin kaappimalleihin on mahdollisuus saada inertti kaasuvirtaus. Vakuumikaappieksikaattoreissa saattaa olla valmiina painemittari, josta kaappiin saatua vakuumia ja sen muutosta on helppo seurata. Valikoimasta löytyy myös antistaattisia kaappimalleja. Minieksikaattoreista on saatavana kannettava malli. Silikageeli laitetaan yleensä kaapin pohjalle tarjottimen päälle.
Kaappieksikaattori sopii kosteudelle herkkien tuotteiden pidempiaikaiseen säilytykseen tai kuivaamiseen. Kaappieksikaattoreita löytyy pystymallisia tai horisontaalisia. Joitakin malleja voi pinota päällekkäin. Kaappeja on saatavana eri materiaalista: esim. akryyli tai lasi. Hyllyjä on saatavana lisäksi vielä metallisena. Valoherkille tuotteille on saatavana tummennetut seinät. Joihinkin kaappimalleihin on mahdollisuus saada inertti kaasuvirtaus. Vakuumikaappieksikaattoreissa saattaa olla valmiina painemittari, josta kaappiin saatua vakuumia ja sen muutosta on helppo seurata. Valikoimasta löytyy myös antistaattisia kaappimalleja. Minieksikaattoreista on saatavana kannettava malli. Silikageeli laitetaan yleensä kaapin pohjalle tarjottimen päälle.
97  results were found
SearchResultCount:"97"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (1.00543.0500)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Sicapent is a granular dessicant comprising ~75% phoshorus pentoxide on an inert inorganic carrier.
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Borosilikaattilasia 3.3.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Posliiniset eksikaattorilevyt. Keskireiän halkaisija 20 mm, suodatusreikien halkaisija noin 5 mm. Voidaan käyttää eksikaattoreissa, joiden ilmoitettu ...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Borosilicate glass 3.3
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Borosilikaattilasia 3.3.
Tuoteluettelon nro: (467-0081)
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Kaapissa on vahvistettu alumiinirunko, eteenpäin aukeneva ovi, jossa kumitiiviste ja magneettiliuska. Ihanteellinen leveille tuotteille kuten A3-arkei...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: These transparent acrylic cabinets have solid 25 mm thick walls, a circular silicone seal and a vacuum gauge (0 to 760 mm of mercury).
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: DURAN®, kirkas borosilikaattilasi 3.3. Ihanteellinen kuivaus- ja kuivausprosesseihin, varastointiin tyhjiössä ja suojaan ilman ja kosteuden vaikutuksi...
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Clear polycarbonate. Each chamber has a single door with snap fit closing and integrated gasket ensuring easy opening and tight closure. Temperature r...
Toimittaja: Palbam
Kuvaus: Bench top N₂ purge desiccator cabinets made from stainless steel 304, units have an electropolished finish and static dissipative PVC window. Cabinets...
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Clear polycarbonate portable desiccator with convenient handle. Door with snap fit closing and integrated gasket ensuring easy opening and tight closu...
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Clear, PMMA, reinforced aluminium frame with panels made of acrylic glass.
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: CAS No.: 81133-20-2
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Kirkas DURAN,® borosilikaattilasi 3.3, mallivalikoima litteällä laipalla, NOVUS NS 24/29 -liitos ja kannen poistoaukko sulkuhanalla tai eksikkaattorit...
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Orange polycarbonate panels reduce light incidence and protect samples from ultraviolet radiation. Door with snap-fit closing and integrated gasket en...
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Desiccator cabinets, transparent acrylic, aluminium frame with panels made of acrylic glass, which are suitable for long-term storage.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 97
no targeter for Bottom