Eksikaattori, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
467-3120EA 198 EUR
467-3120
Eksikaattori, Nalgene®
Eksikaattorit ja kaappieksikaattorit Eksikaattori, muovia
Läpinäkyvä PC, rikkoutumaton ja kevyt. Eksikaattoriin voidaan imeä myös tyhjiö. Laaja pohja antaa lisätukea. Hanaliitäntä sopii vakuumiletkuille, joiden sisähalkaisija on 6,4 mm - 19 mm. Voidaan käyttää minkä tahansa vakiomallisen, 230 mm:n eksikaattorilevyn kanssa, esimerkiksi 467-3100. Suositellaan käytettäväksi vain huonelämpötilassa.
  • Kätevät nostovarret kannessa ja pohjassa
  • O-rengas varmistaa ilmatiiviyden eikä vaadi voitelua
  • Irrotettava hana
Tilaustiedot: Toimitetaan ilman levyä. Levy on tilattava erikseen.