Eksikaattori, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
467-3112EA 138 EUR
467-3112 467-3110
Eksikaattori, Nalgene®
Eksikaattorit ja kaappieksikaattorit Eksikaattori, muovia
Läpinäkyvä PC-kansi ja sininen PP-pohja, PTFE-sulkuhanalla tai ilman. Hanaliitäntä sopii vakuumiletkuille, joiden sisähalkaisija on 6,4 mm. Voidaan käyttää minkä tahansa vakiomallisen, 230 mm:n eksikaattorilevyn kanssa, esimerkiksi 467-3100. Eksikaattoria 467-3110 käytetään vain huonelämpötilassa, 467-3112 voidaan autoklavoida.
  • Pohja ei läpäise kiinteitä kuivausaineita, mukaan lukien hapot ja emäkset (ei sovi konsentroiduille hapoille)
  • Kannen ilmatiiviyden varmistamiseen tarvitaan ainoastaan rasvaa, ei tiivistettä tai vakuumia
Tilaustiedot: Toimitetaan ilman levyä. Levy on tilattava erikseen.