Eksikaattori
Toimittaja: Kartell
467-2115EA 142 EUR
467-2115 467-2125 467-2120
Eksikaattori
Eksikaattorit ja kaappieksikaattorit Eksikaattori, muovia
Läpinäkyvä, polykarbonaatista valmistettu kansi ja polypropeenipohja. Erikoismuotoilleun tiivisteen ansiosta ilma pääsee sisään erittäin hitaasti, sisältöä häiritsemättä.
  • Tyhjiöräjähdyssuojattu
  • Kestää vakuumia 740 mmHg häviön ollessa enintään 20 mm 24 tunnissa
  • Sisältää irrotettavan astian kuivausaineelle
Toimitustiedot: vakuumityhjäyshana ja O-rengas.