Eksikaattori, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
467-0021EA 85.3 EUR
467-0021
Eksikaattori, Nalgene®
Eksikaattorit ja kaappieksikaattorit Eksikaattori, muovia
Soveltuu erinomaisesti kuivaukseen ja kuivausprosesseihin. Läpinäkyvässä ja kestävässä polykarbonaattikannessa on uurrettu reunus. Alaosa on kestävää sinistä polypropeenia.
  • Mikään kiinteä kuivausaine ei läpäise alaosaa.
  • Autoklavoitava
Toimitustiedot: 140 mm:n alumiinilevy.