Desiccators, MOBILEX type, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
Mobilex
SCOT247856102EA 398 EUR
SCOT247856102 467-0059 467-0060 SCOT247855706
Desiccators, MOBILEX type, DURAN®
Eksikaattorit ja kaappieksikaattorit Eksikaattori, lasia
DURAN® clear borosilicate glass 3.3, lid with threaded outlet, type MOBILEX (GL 32), stopcock with PTFE spindle.
  • Ideal for vacuum and non vacuum applications
  • Supplied with lid
Tilaustiedot: Toimitetaan ilman levyä. Levy on tilattava erikseen.