  • Kriteerit
    • In Stock (7)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
Hait:
Kuiva-aineet
7  results were found
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/45/18709545.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Sicapent is a granular dessicant comprising ~75% phoshorus pentoxide on an inert inorganic carrier.
Toimittaja:  Bel-Art
Kuvaus:   Uudelleenkäytettävä kuivausaine kestävässä Mylar®-suojatussa polyesteri-/huopapussissa soveltuu ihanteellisesti useimpiin eksikkaattoreihin.
Tuoteluettelon nro: (BELAF420740020)
Toimittaja:  Bel-Art
Kuvaus:   These colour-indicating silica gel beads are for use in refilling the Secador® auto-desiccator module which automatically regenerates them for thousan...
UOM:  1 * 25 g
Toimittaja:  Acros Organics
Kuvaus:   CAS No.: 81133-20-2
Toimittaja:  Acros Organics
Kuvaus:   CAS No.: 81133-20-2
Tuoteluettelon nro: (467-0000)
Toimittaja:  Bel-Art
Kuvaus:   Uudelleenkäytettävä kasetti, jota voidaan käyttää kaappieksikaattoreissa, astiakaapeissa, säiliöissä, työkalulaatikoissa ja muissa varastotiloissa ehk...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  Bel-Art
Kuvaus:   These cartridges contain inert, non-corrosive and non-toxic silica gel. Ideal for use in desiccator cabinets or non-vacuum desiccators, analytical bal...
UOM:  1 * 6 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 7  / 7