Kuivausainekasetti, Desi-Can™
Toimittaja: Bel-Art Products, a part of SP
467-0000EA 56 EUR
467-0000
Kuivausainekasetti, Desi-Can™
Eksikaattorit ja kaappieksikaattorit Kuiva-aineet
Uudelleenkäytettävä kasetti, jota voidaan käyttää kaappieksikaattoreissa, astiakaapeissa, säiliöissä, työkalulaatikoissa ja muissa varastotiloissa ehkäisemään ruostumiselta ja kosteudelta. Sisällä oleva silikageeli imee tehokkaasti kosteutta alumiinikotelon reikien läpi.
  • Yksi kanisteri ylläpitää turvallisen kosteustason 0,9 kuutiometrissä
  • Voidaan regeneroida uunissa 150 °C:ssa noin 3 tunnin ajan, minkä ansiosta käyttöikä on rajoittamaton
  • Tarkkailuikkunan pinkki, kun kuivausaine on kuiva, ja vihreä, kun kuivausaine on kostunut