Eksikaattori, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
467-1210EA 166 EUR
467-1210 467-1320 467-1125 467-1325 467-1215 467-1225 467-1115 467-1315 467-1130 467-1330 467-1110 467-1220 467-1120 467-1230
Eksikaattori, DURAN®
Eksikaattorit ja kaappieksikaattorit Eksikaattorialustat
DURAN®, kirkas borosilikaattilasi 3.3. Ihanteellinen kuivaus- ja kuivausprosesseihin, varastointiin tyhjiössä ja suojaan ilman ja kosteuden vaikutuksilta. Käyttökohteita ovat eliöiden viljely, materiaalitutkimus ja korroosiotestaus, puhdistuslaitteet hivenaineiden, kaasu- ja nestereaktioiden analysointiin, ja niitä voidaan käyttää sirutekniikan minipuhdastilana.
  • Eksikaattoreihin voidaan valita useita eri osia eri käyttötarkoituksiin
  • Laadukas DURAN®-borosilikaattilasi lisää turvallisuutta
  • Kaikissa malleissa on sileä laippa
  • Erinomainen mekaaninen sekä lämmön- ja kemikaalinkestävyys
Sertifikaatit: All model according to DIN ISO 13130, desiccators with a ring-grooved flange no DIN ISO size.
Tilaustiedot: Toimitetaan ilman levyä, kantta ja hanaa. Tarvittavat lisävarusteet on tilattava erikseen.