Hait: Kaappieksikaattori
42  results were found
SearchResultCount:"42"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (BOHLV1830-07)
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Aluminium frame with 2-pane insulation (inside glass, outside acrylic glass), including four shelves made of PC, usable with up to max. 26 shelves. In...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BOHLV1994-08)
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Transparent PPMA cabinet with reinforced aluminium frame, unit has a door with a foam rubber gasket and magnetic strip. Designed for storing or drying...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Clear polycarbonate desiccators for gas filling with single door with snap fit closing and integrated gasket ensuring easy opening and tight closure.
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Kirkas polykarbonaatti. Kummassakin kammiossa on yksi luukku, jossa on helposti avattava salpa ja pitävä kiinteä tiiviste. Kestää lämpötiloja -35...+7...
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Desiccator cabinets, transparent acrylic, aluminium frame with panels made of acrylic glass, which are suitable for long-term storage.
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Transparent cabinets, have an reinforced aluminium frame with panels made of heat-resistant borosilicate glass 3.3. Suitable for storing hot materials...
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Läpinäkyvää akryylia. Kaapeissa on vahvistettu alumiinirunko ja ovessa kumitiiviste sekä magneettiliuska. Tarkoitettu kosteudelle herkkien tuotteiden ...
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Clear polycarbonate portable desiccator with convenient handle. Door with snap fit closing and integrated gasket ensuring easy opening and tight closu...
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Orange polycarbonate panels reduce light incidence and protect samples from ultraviolet radiation. Door with snap-fit closing and integrated gasket en...
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Näissä läpinäkyvissä PMMA- tai borosilikaatti 3.3 -lasikaapeissa on vahvistettu alumiinikehys, ovi vaahtokumitiivisteellä ja magneettinauha. Suunnitel...
Tuoteluettelon nro: (467-0054)
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Kaapissa on vahvistettu alumiinirunko ja ovessa kumitiiviste ja magneettiliuska. Soveltuu pitkäaikaissäilytykseen, oven toistuva avaaminen kompensoida...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (467-0061)
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Kaapissa on vahvistettu alumiinirunko ja ovessa kumitiiviste ja magneettiliuska. Tarkoitettu kosteudelle herkkien tuotteiden säilytykseen tai kuivaami...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: These transparent acrylic cabinets have solid 25 mm thick walls, a circular silicone seal and a vacuum gauge (0 to 760 mm of mercury).
Toimittaja: Palbam
Kuvaus: Bench top N₂ purge desiccator cabinets made from stainless steel 304, units have an electropolished finish and static dissipative PVC window. Cabinets...
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Clear polycarbonate. Each chamber has a single door with snap fit closing and integrated gasket ensuring easy opening and tight closure. Temperature r...
Tuoteluettelon nro: (467-0081)
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Kaapissa on vahvistettu alumiinirunko, eteenpäin aukeneva ovi, jossa kumitiiviste ja magneettiliuska. Ihanteellinen leveille tuotteille kuten A3-arkei...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 42
no targeter for Bottom