Eksikaattorikaapit, SICCO, Star-sarja
Toimittaja: Bohlender
SICCO
467-0112EA 2530 EUR
467-0112 467-4126 467-0114 467-0053
Eksikaattorikaapit, SICCO, Star-sarja
Eksikaattorit ja kaappieksikaattorit Kaappieksikaattori
Näissä läpinäkyvissä PMMA- tai borosilikaatti 3.3 -lasikaapeissa on vahvistettu alumiinikehys, ovi vaahtokumitiivisteellä ja magneettinauha. Suunniteltu kosteusherkkien tuotteiden varastointiin tai kuivaamiseen silikageelillä. Eksikkaattorin sisällä oleva kontrolloitu ympäristö on ihanteellinen vertailumateriaalien, säilytettyjen näytteiden, metallografisten näytteiden, tupakka- ja DNA-näytteiden säilyttämiseen. Super-Star-kaapit voidaan täyttää inertillä kaasulla, esimerkiksi typellä, myrkyllisten kemikaalien turvallisen säilytyksen mahdollistamiseksi.
  • Oveen kiinnitetty elektroninen hygrometri näyttää lämpötilan ja ilmankosteuden vähimmäis- ja enimmäisarvot. Super-Star-kaappien hygrometreissä on kaksirivinen näyttö
  • Lämmönkestävyys −20 °C...+70 °C
  • Kaapeissa on liukumattomat kumijalat, ja Star-mallit ovat pinottavia
  • Super-Star-kaapeissa on sylinterilukko, letku varustettuna läpimitaltaan 2x6 mm pikakiinnityksillä kaasutulolle sekä vastaventtiili- ja letkuliitännät
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan neljä irrotettavaa, akryylilasista valmistettua teleskooppihyllyä, kuivausainealusta ja silikageeliä. Kapasiteetti enintään 26 hyllyä